Learn More
Globe Scientific Fäkaliensammlungsbehälter
Artikelnummer. 31922633 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500/Cs.
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31922633 500/Cs. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922633 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 109120L
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Scientific Inc. Fäkaliensammlungsbehälter mit aufknappbarem Deckel und angeschlossenem Löffel
  • Das Schraubverschlussröhrchen besteht aus opakem Polypropylen
  • Die Röhrchen sind selbststehend und verfügen über einen konischen Boden mit Schürze
  • Das angebrachte ID-Etikett vereinfacht die Probenidentifizierung
  • Der Schnappdeckel enthält einen angebrachten Löffel zur Probenentnahme
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Beschreibung Polypropylenkappe und Löffel
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Enthält Angehängter Löffel, ID Label
Menge 500/Cs.
Volumen (metrisch) 30 mL
Höhe (metrisch) 90 mm