Learn More
Karl Hecht™ Schnabeltassenabdeckung
Artikelnummer. 10736952
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch):
12 mm Öffnung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
10736952 12 mm Öffnung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10736952 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 44011012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Deckel aus Polypropylen für die Verwendung mit Schnabeltassen Nr. 44010010.
  • Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
  • CE-Kennzeichnung
  • Runde Öffnung mit 12 mm
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 12 mm Öffnung
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Beschickungsbecher Nr. 44010010
Typ Becherabdeckung