Learn More
Fehling-Reagenz II für Zucker, zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 L
2.5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 L
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1.50 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
30 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15625040
Marke: Honeywell-Fluka 360191.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fehling’s reagent II for sugars
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
MDL-Nummer MFCD00012467
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.23-1.25g/mL at 20°C
Menge 1,5 L