Learn More
Fehling-Reagenz II für Zucker, zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 L
2.5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 L
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Unit Size:
1 Liter
1.50 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
30 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Product Code. Menge unitSize
15685040 500 ml 500 Milliliter
15655040 250 ml 250 Milliliter
15635040 1 l 1 Liter
15605050 6 x 250 ml 6 Stück
15625040 1,5 L 1.50 Liter
15645040 2.5 l 2.50 Liter
15615050 6 x 500 ml 6 Stück
15695040 6 x 1 l 6 Stück
15675040 4 x 2.5 l 4 Stück
15665040 30 L 30 Liter
10 options
Product Code. 15685040
Brand: Honeywell-Fluka 36019500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Fehlings Reagenz II für Zucker
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
MDL-Nummer MFCD00012467
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.23 - 1.25 g/ml bei 20 °C
Menge 500 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Fehling
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide