Learn More
Rogo Sampaic™ X10 PINZETTE FEILCHENFELD 90MM .
Artikelnummer. 11752295
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11752295 90 mm 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 11752295
Marke: Rogo Sampaic™ FML003