Learn More
Felbamate, TRC
Artikelnummer. 30008661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008661 25 mg 25 Milligramm
30006751 250 mg 250 Milligramm
18090410 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF23100025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25451-15-4
Summenformel C11 H14 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 238.24
Synonym Felbamate
IUPAC-Name (3-Carbamoyloxy-2-Phenylpropyl) Carbamat
SMILES NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Felbamate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
Formelmasse 238.0954
Reinheit (%) >95%