Learn More
Felbinac Methyl Ester, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Felbinac Methyl Ester
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Felbinac Methyl Ester |
| CAS | 59793-29-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Felbinac Methyl Ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H14 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, Acetic acid, (4-biphenylyl)-, methyl ester (7CI), (Biphenyl-4-yl)acetic acid methyl ester, Methyl 4-biphenylylacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-17-15(16)11-12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | methyl 2-(4-phenylphenyl)acetate |
| Mehr anzeigen |