missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Feline IFN-gamma ELISA Kit

Artikelnummer. p-7219267
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17114839

Marke: Invitrogen™ EF2RBX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Feline IFN-gamma quantitates feline IFN-gamma in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant feline IFN-gamma.

IFN-gamma (Interferon-Gamma, Typ-II-Interferon) ist ein Makrophagen-Aktivierungsfaktor und ein immunes Interferon, das hauptsächlich von T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen als Reaktion auf Antigene, Mitogene, Staphylococcus Enterotoxin B, Phytohämaglutanin und andere Zytokine produziert wird. IFN-gamma ist ein dimerisches Protein, das aus zwei 146-Aminosäureuntereinheiten besteht. IFN-gamma ist ein Glykoprotein, das funktionell als Homodimer mit ungefähr 45 kDa existiert. Auf SDS-PAGE erscheint IFN-Gamma als Kombination von 25, 20 und kleinen 15,5 kDa Banden infolge der differenziellen Glykosylierung. Die biologische Aktivität des IFN-gamma-Homodimers ist hochgradig speziesspezifisch. Humanes IFN-gamma zeigt keine Kreuzreaktivität mit Maus. Die IFN-gamma-Funktion umfasst folgende Funktionen: antivirale Aktivität, antiproliferative Aktivität des Tumors, Induktion von MHC der Klasse I und II, Makrophagen-Aktivierung und verbesserte Immunglobulin-Sekretion durch B-Lymphozyten. IFN-gamma ist an der Zytokin-Regulierung beteiligt und wirkt auch synergistisch mit anderen Zytokinen. Die Aktivierung des IFN-gamma-Wertes erfolgt durch Bindung des IFN-gamma-Rezeptors I und II und Aktivierung des JAK-STAT-Pfades. IFN-gamma zeigt keine Homologie mit IFN-alpha oder IFN-beta, aber humanes IFN-gamma zeigt ungefähr 40 % Sequenzhomologie mit Maus IFN-gamma. IFN-gamma wird von IL2, FGF-basic, EGF hoch- und von Vitamin D3 oder DMN runtergeregelt. IFN-gamma-Genmutationen sind mit aplastischer Anämie assoziiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer BoIFNG; Zytokin; EGK_03901; gamma-Interferon; gamma-Interferon-Vorläufer; gamma-Interferon; gamma-Interferon-Vorläufer (AA -23 bis 143); H-IFN-g; Ifg; IFI; IFN-gamma; IFN ?; IFNG; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma-Vorläufer; IFN-y; IFN?; Immun-Interferon; Interferon gamma; Interferon gamma-Vorläufer; Interferon gamma Typ 2; Interferon y; Interferon ?; Interferon, gamma; Interferon-gamma; Interferon-gamma; Interferon-gamma-Pegel; Interferon-gamma-Vorläufer; Interferon?; M-IFN-g; R-IFN-g
Assay-Bereich 0,24 bis 60 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,24 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P46402.
Gensymbol IFNG
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IFN-gamma
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt