Learn More
Invitrogen™ Feline IL-12p40 ELISA Kit
Artikelnummer. 17144839
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17144839
Marke: Invitrogen™ EF5RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Feline IL-12p40 quantitates feline IL-12p40 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant feline IL-12p40.
IL12B (IL-12 p40) kodiert eine Untereinheit von Interleukin 12, einem Zytokin, das auf T- und natürliche Killerzellen wirkt und eine breite Palette biologischer Aktivitäten hat. Interleukin 12 ist ein disulfid-vernetzter Heterodimer, der aus dem 40 kDa Zytokin-Rezeptor wie eine von diesem Gen kodierte Untereinheit besteht, und einer 35 kDa-Untereinheit, die von IL12A kodiert wurde. Dieses Zytokin wird durch aktivierte Makrophagen exprimiert, die als wesentlicher Induktor der Th1-Zellentwicklung dienen. Dieses Zytokin wurde als wichtig für die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Anzahl von Speicher-/Effektorzellen Th1 befunden, um einen langfristigen Schutz für ein intrazelluläres Pathogen zu vermitteln. Eine Überexpression dieses Gens wurde im zentralen Nervensystem von Patienten mit Multipler Sklerose (MS) beobachtet, was auf eine Rolle dieses Zytokins bei der Pathogenese der Krankheit hindeutet. Es wurde berichtet, dass der Promotorpolymorphismus dieses Gens mit der Schwere des atopischen und nicht-atopischen Asthmas bei Kindern assoziiert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; zytotoxische Lymphozyten-Reifefaktor 40 kDa Untereinheit; il 12; Il12; IL-12 p40 Untereinheit; IL-12 Untereinheit p35; IL-12 Untereinheit p40; IL12, Untereinheit p40; IL-12.p40; IL12A; IL-12 A; Il12b; IL-12 B; Il12p40; Il-12p40; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; Interleukin 12; Interleukin 12 p40-Untereinheit; Interleukin 12, p40; Interleukin 12 B; Interleukin 12 B (natürlicher Killerzellstimulationsfaktor 2, zytotoxischer Lymphozyten-Reifefaktor 2, p40); Interleukin12; Interleukin-12 Beta-Kette; Interleukin-12 p40; Interleukin-12 p40-Kette; Interleukin-12 p40-Untereinheit; Interleukin-12-Untereinheit beta; Interleukin-12p40; Interleukin-23 p40-Untereinheit; Natürlicher Killerzellstimulatorfaktor, 40 kD-Untereinheit; NK-Zellstimulatorfaktorkette 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; p40; RP23-388G23.1
Assay-Bereich 0,16 bis 40 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,16 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) O02744.
Gensymbol Il12b
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL-12 p40
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min