missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Feline IL-12p40 ELISA Kit
Beschreibung
Feline IL-12p40 quantitates feline IL-12p40 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant feline IL-12p40.
IL12B (IL-12 p40) kodiert eine Untereinheit von Interleukin 12, einem Zytokin, das auf T- und natürliche Killerzellen wirkt und eine breite Palette biologischer Aktivitäten hat. Interleukin 12 ist ein disulfid-vernetzter Heterodimer, der aus dem 40 kDa Zytokin-Rezeptor wie eine von diesem Gen kodierte Untereinheit besteht, und einer 35 kDa-Untereinheit, die von IL12A kodiert wurde. Dieses Zytokin wird durch aktivierte Makrophagen exprimiert, die als wesentlicher Induktor der Th1-Zellentwicklung dienen. Dieses Zytokin wurde als wichtig für die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Anzahl von Speicher-/Effektorzellen Th1 befunden, um einen langfristigen Schutz für ein intrazelluläres Pathogen zu vermitteln. Eine Überexpression dieses Gens wurde im zentralen Nervensystem von Patienten mit Multipler Sklerose (MS) beobachtet, was auf eine Rolle dieses Zytokins bei der Pathogenese der Krankheit hindeutet. Es wurde berichtet, dass der Promotorpolymorphismus dieses Gens mit der Schwere des atopischen und nicht-atopischen Asthmas bei Kindern assoziiert ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; zytotoxische Lymphozyten-Reifefaktor 40 kDa Untereinheit; il 12; Il12; IL-12 p40 Untereinheit; IL-12 Untereinheit p35; IL-12 Untereinheit p40; IL12, Untereinheit p40; IL-12.p40; IL12A; IL-12 A; Il12b; IL-12 B; Il12p40; Il-12p40; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; Interleukin 12; Interleukin 12 p40-Untereinheit; Interleukin 12, p40; Interleukin 12 B; Interleukin 12 B (natürlicher Killerzellstimulationsfaktor 2, zytotoxischer Lymphozyten-Reifefaktor 2, p40); Interleukin12; Interleukin-12 Beta-Kette; Interleukin-12 p40; Interleukin-12 p40-Kette; Interleukin-12 p40-Untereinheit; Interleukin-12-Untereinheit beta; Interleukin-12p40; Interleukin-23 p40-Untereinheit; Natürlicher Killerzellstimulatorfaktor, 40 kD-Untereinheit; NK-Zellstimulatorfaktorkette 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; p40; RP23-388G23.1 |
| Assay-Bereich | 0,16 bis 40 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,16 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | O02744. |
| Gensymbol | Il12b |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?