Learn More
Feline Immunodeficiency Virus Antibody (NM3-6A9), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18207912 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18207912 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18207912
Marke: Novus Biologicals NB10066500AF350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Feline Immunodeficiency Virus Monoclonal specifically detects Feline Immunodeficiency Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Feline Immunodeficiency Virus
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon NM3-6A9
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias CA; Capsid protein p24; Feline immunodeficiency virus; Feline immunodeficiency virus capsid protein p24; Feline immunodeficiency virus p24; FIV capsid protein p24
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Native, extracts
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Recognizes Feline Immunodeficieny Virus (FIV) p24 gag derived from p50 GAG polyprotein. This does not recognize Feline Leukemia Virus, Feline Herpes Virus type 1, Feline Coronavirus or Feline Calicivirus.
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1