missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Felzartamab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30283489
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283489 100 μg 100 Mikrogramm
30283178 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30283489

Marke: Invitrogen™ MA559211

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Felzartamab is a fully human recombinant immunoglobulin G1 (IgG1) monoclonal antibody (mAb) that targets CD38 on plasma cells. CD38 is a multifunctional enzyme that is widely expressed in both immune and non-hematopoietic cells. It plays a critical role in NAD+ metabolism by converting NAD+ to ADP-ribose and nicotinamide, which are key molecules in cellular signaling and energy metabolism. Structurally, CD38 is a transmembrane glycoprotein with ectoenzyme activity, meaning that its enzymatic functions occur on the outer surface of the cell membrane. CD38's activity is particularly significant in aging, as its expression increases in immune cells due to the senescence-associated secretory phenotype. This elevation in CD38 activity contributes to decreased NAD+ levels, which is associated with various age-related diseases. CD38 has also been identified as a potential therapeutic target for conditions such as renal immune diseases and age-related metabolic decline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Felzartamab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.