Learn More
Ark Plas™ Weibliche Bulkhead-Lug-Luer
Artikelnummer. 15765835
Click to view available options
Schlauchgröße:
Anschlussgröße: 1/16
Anschlussgröße: 1/8
Anschlussgröße: 3/32
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 15765835
Marke: Ark Plas™ LJX29PP0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit konischen, nach ISO 594-1 und ISO 594-2 Standards gegossenen Kegel
  • Alle Ark-Plas Luer-Fittings verfügen über konische Kegel, die gemäß ISO 594-1 und ISO 594-2 Standards für 6 % Luer-Kegel geformt sind
  • Dies trägt dazu bei, die Kompatibilität mit allen anderen Luern sicherzustellen, die auf den gleichen hohen Standard gegossen wurden, sowie mit einer Vielzahl von medizinischen und Laborgeräten, einschließlich Spritzenspitzen und Nadeln oder Absperrhähne und Nadeln
  • Alle Luers sind nur aus reinem, chargenrückführbarem Material geformt
  • Spezifikation
    Material Polypropylen
    Verpackungsmenge 25
    Schlauchgröße Anschlussgröße: 1/16