Learn More
Masterflex™ Luer-Buchse an 1/8 Zoll halbfeste Schlauchtüllen mit niedrigem Profil
Beschreibung
- Cole-Parmer bietet eine Vielzahl von Luer-Adaptern mit Stecknippelanschluss, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
- Standard-Schlauchanschluss mit Stecknippel für flexible Schläuche.
- Schlauchanschluss mit glatter Innenfläche zur Verringerung von Turbulenzen und dem Risiko von Leitungskontaminationen.
- Schlauchanschluss mit weitem Durchmesser für besseren Flüssigkeitsdurchfluss
- Schlauchanschlüsse mit flachem Profil für halbstarre Schläuchen aus Materialien wie Nylon, Polyethylen und Polypropylen.
- Diese gemäß der ISO-Normen 594-1 hergestellten Fittings sind frei von Kontaminationen und vollständig rückführbar.
- Alle Teile sind auch für enge Abmessungen geeignet und zeigen hohe Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen von 1⁄16 bis 1⁄4 und verschiedenen Verbindungsoptionen aus.
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 25 Stück.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Verpackungsmenge | 25/Pckg. |
| Produkttyp | Weibliche Luer-Verbindung |