Learn More
Value Plastics Luer-Anschluss (weiblich) auf 200er-Serie-Barriere
Artikelnummer. 30053083 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/18 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
Material:
Nylon
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
25 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Material unitSize
30053083 1/8 in. Nylon 25 Stück
30053501 1/16 in. Nylon 25 Stück
30054140 1/16 in. Polycarbonat 25 Stück
30054270 1/16 in. Polypropylen 25 Stück
30054126 5/32 in. Nylon 25 Stück
30053387 5/32 in. Polypropylen 25 Stück
30053941 3/32 in. Polycarbonat 25 Stück
30052979 1/8 in. Polycarbonat 25 Stück
30053616 3/16 in. Polypropylen 25 Stück
30054218 3/32 in. Polypropylen 25 Stück
30054301 3/16 in. Nylon 25 Stück
30054266 5/32 in. Polycarbonat 25 Stück
30053368 3/32 in. Nylon 25 Stück
30053483 1/18 in. Polypropylen 25 Stück
30054005 3/16 in. Polycarbonat 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 30053083 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 5012038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Luer-Konen, die so konstruiert sind, dass sie passen ISO 594-1 und 594-2 Standards
Drehbare Verschlüsse minimieren das Verdrehen und Abknicken der Schläuche beim Positionieren. Kegelförmige Dichtungen sind zuverlässig und unkompliziert. Ermöglichen Sie die Einrichtung von Einwegkonfigurationen, um Ausfallzeiten zu minimieren.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Material Nylon
Verpackungsmenge 25/Pk.
Einlass Luer-x-Schlauchanschluss (weiblich)
Testen Sie die Anwendung stets, um die Leistungsfähigkeit der Verbindung zu überprüfen.