Learn More
Value Plastics Luer-Stecker (weiblich) auf 500er-Serie-Barriere
Artikelnummer. 30053447 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Einlass:
Luer-x-Schlauchanschluss (weiblich)
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einlass Packungsgröße
30053447 Luer-x-Schlauchanschluss (weiblich) 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30053447 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. FTLLSB0136005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.77 €
    19.34 € / 25 Stück
    Sparen 9.43 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Luer-Konen, die so konstruiert sind, dass sie passen ISO 594-1 und 594-2 Standards
Drehbare Verschlüsse minimieren das Verdrehen und Abknicken der Schläuche beim Positionieren. Kegelförmige Dichtungen sind zuverlässig und unkompliziert. Ermöglichen Sie die Einrichtung von Einwegkonfigurationen, um Ausfallzeiten zu minimieren.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Einlass Luer-x-Schlauchanschluss (weiblich)
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.