Learn More
Colder Products Company Weiblicher Luer Geschlechtslos MicroCNX Anschluss
Descrizione
- Der MicroCNX Die Steckverbinderreihe wurde speziell für die anspruchsvollen Bedingungen des Transfers biologischer Medien in Bioprozessen, Zelltherapie und Gentherapieanwendungen entwickelt.
- Der Konnektor ist in verschiedenen Schlauchgrößen erhältlich; er verfügt über eine Luer-Anschlussoption zur Herstellung einer sterilen, geschlossenen Verbindung an einem bestehenden Luer-Anschluss; und die ULT-Version eignet sich ideal für Baugruppen für kryogene Gefrierkassetten oder den Anschluss an PVC-Schläuche.
- Ausführung: Geformt Weiß
- Druckbereich: Bis zu 43,5 psi, 3 bar
- Frei schwebend
- Temperaturbereich: 34 °F bis 104 °F (1 °C °bis 40 °C)
- Dichtungsoptionen: Silikon, platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
- Nicht ventiliert
Specifica
Specifica
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polycarbonat |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Produkttyp | Steckverbinder |
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?