Learn More
Hamilton™ Luer-Buchse/M6-Gewinde
Artikelnummer. 11597594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Jede
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11597594 Jede 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11597594 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 32874
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hamilton bietet eine breite Palette an inerten Anschlüssen und Verbindungsstücken aus CTFE. Die Anschlüsse sind für die Verwendung mit Luer- und Luer-Lock-Produkten nach Industriestandard wie unsere Spritzen oder 1/4-28- und M6-Anschlüsse mit flachem Bode
Datenblatt
  • Verbindung 1– Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
  • Verbindung 2– Männlich M6
  • Verkaufsmenge– 1 Stück
  • AUSWEIS– 1,5 mm
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,5 mm
Anschlüsse Luer-Lock (weiblich)
Menge Jede