Learn More
Value Plastics Luer-Gewinde für Frauen NPT Adapterstücke, gerade
Artikelnummer. 30053952 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material (Dichtung):
Prolypropelen
Weißes Nylon
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Dichtung) Packungsgröße
30053952 Prolypropelen 25 Stück
30052983 Weißes Nylon 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30053952 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 18FTLL6005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.90 €
    56.65 € / 25 Stück
    Sparen 13.25 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Luer-Anschlüsse ermöglichen eine einfache und dennoch sichere Verbindung
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Das Gewindedesign gewährleistet einen sicheren Verschluss und verhindert —so Verunreinigungen. Entspricht ISO-594-1 und ISO 594-2 Standards
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Einlass 1/8-27 NPT(M) Gewinde
Material (Dichtung) Prolypropelen