Description
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Das Gewindedesign gewährleistet einen sicheren Verschluss und verhindert —so Verunreinigungen. Entspricht ISO-594-1 und ISO 594-2 Standards
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Verpackungsmenge | 25/Pk. |
| Einlass | Luer-Buchse mit 5/16 in. Hex |
| Gewindegröße | 1/4-28 UNF(M) |
| Material (Dichtung) | Polypropylen |