Learn More
Notrax Female MD-X Ramp System™ for Cushion Ease™ and SafetyStance™ Series
Artikelnummer. 17722208
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17722208
Marke: Notrax 552F0003BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MD-X Ramp System™ is an extra wide attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ and SafetyStance™ custom mats.
  • Die 552 MD Extended Safety Ramp System™ Die strapazierfähigen Nitrilkanten sind mit der kundenspezifischen CushionEase™ und SafetyStance™ Serie kompatibel
  • Diese 15 cm breiten und 91 cm langen Kanten wurden entwickelt, um den Zugang auf und von der Matte zu erleichtern, z. B. für Geräte- oder Rollwagen
  • Die Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk sorgt außerdem dafür, dass diese abgeschrägten Kanten beständig gegen die meisten Öle und somit perfekt für Anwendungen mit höherer Beanspruchung geeignet sind
  • Erhältlich in Schwarz und Gelb und entspricht somit OSHA-Code 1910-144
Spezifikation
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91 cm
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 15 cm