Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Schlauchtülle
Artikelnummer. 15857932 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
8 mm Schlauch
9,5 mm Schlauch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15857932
Marke: Buerkle™ 87611150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die schnelle und sichere Verbindung für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Schnellverschlusskupplungen sind ideal zum Trennen und Verbinden von Schläuchen, Geräten, Apparaturen, Behältern etc. Top-Qualität, geringer Platzbedarf, größtmöglicher Durchfluss, leichte Handhabung.
  • Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum.
  • Ideal zum Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten und Behältern.
  • Höchste Qualität, geprüfte Zuverlässigkeit, geringer Platzbedarf, maximaler Durchfluss, einfache Anwendung (Einhandbedienung) und elegantes Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Ventil
Material POM
Gesamtlänge (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit 8 mm Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 8 mm
Gewicht (metrisch) 0,009 kg
Enthält Ventil
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C