Learn More
Fenbendazole-d3 (methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fenbendazole-d3 |
| CAS | 1228182-47-5 |
| Summenformel | C15H10D3N3O2S |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-(5-phenylsulfanyl-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Trideuteriomethyl N-(6-phenylsulfanyl-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9 H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)Nc1nc2ccc(Sc3ccccc3)cc2[nH]1 |
| IUPAC-Name | trideuteriomethyl N-(6-phenylsulfanyl-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.37 |
| Formelmasse | 302.0917 g/mol |
| Mehr anzeigen |