Learn More
Fenbendazol-Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30395346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395346 100 mg -
30402554 50 mg -
30391466 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF246790100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53716-50-0
Summenformel C15 H13 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 315.35
Synonym Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
IUPAC-Name Methyl N-[5-(Benzolsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
Specifications
Chemischer Name oder Material Oxfendazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Formelmasse 315.0678