Learn More
Fenbuconazol D5 (Phenyl D5) 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326234
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30326234 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326234 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA13448510AC
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenbuconazole (phenyl D5)
CAS 1398066-06-2
Lösungsmittel oder Matrix Acetone
Summenformel C19 2H5 H12 Cl N4
Menge 1 mL
Synonym Fenbuconazole (phenyl D5)
InChI-Formel InChI=1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCc2ccc(Cl)cc2)(Cn3cncn3)C#N
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)-2-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)-2-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)butannitril
Molekulargewicht (g/mol) 341.85
Formelmasse 341.1456 g/mol