missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Fenchon 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30317747
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317747 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30317747 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13460800ME100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+)-Fenchone
CAS 4695-62-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (+)-Fenchone
Versandbedingung +20°C
Summenformel C10 H16 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O
IUPAC-Name (1R,4S)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Menge 1 mL
Formelmasse 152.1201 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.