Learn More
(+)-Fenchone, TRC
Artikelnummer. 30407935
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407935 1 g
30397450 5 g
30403189 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF2474201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4695-62-9
Summenformel C10 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
IUPAC-Name (1R,4S)-2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Fenchone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Formelmasse 152.1201