Learn More
Fenclofenac, TRC
Artikelnummer. 30406155
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406155 500 mg
30392072 50 mg
30402753 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF247505500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34645-84-6
Summenformel C14 H10 Cl2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.13
Synonym Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid
IUPAC-Name 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenclofenac
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)
Formelmasse 296.0007
Reinheit (%) >95%