missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenebrutinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490398 5 mg 5 Milligramm
16470326 2 mg 2 Milligramm
16467736 100 mg 100 Milligramm
16457938 10 mg 10 Milligramm
16453877 50 mg -
16433706 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16490398 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19834

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Fenebrutinib (GDC-0853) is a potent, selective, orally available, and noncovalent bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor with Kis of 0.91 nM, 1.6, 1.3, 12.6, and 3.4 nM for WT Btk, and the C481S, C481R, T474I, T474M mutants. Fenebrutinib has the potential for rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus research.

Fenebrutinib (GDC-0853) is a potent, selective, orally available, and noncovalent bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor with Kis of 0.91 nM, 1.6, 1.3, 12.6, and 3.4 nM for WT Btk, and the C481S, C481R, T474I, T474M mutants. Fenebrutinib has the potential for rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus research.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenebrutinib
CAS 1434048-34-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C37H44N8O4
Menge 5 mg
Synonym GDC-0853
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 23 mg/mL (34.60 mM)
SMILES O=C1C(NC(C=C2)=NC=C2N3CCN(C4COC4)C[C@@H]3C)=CC(C5=CC=NC(N6C(C7=CC(CC(C)(C)C8)=C8N7CC6)=O)=C5CO)=CN1C
Molekulargewicht (g/mol) 664.8
Formelmasse 664.8
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.