Learn More
Fenitrothion-d6 (O,O-Dimethyl-d6), CDN
Artikelnummer. 30320444
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320444 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320444 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND38460.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenitrothion-d6
CAS 203645-59-4
Summenformel C9 2H6 H6 N O5 P S
Menge 0.01 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9 CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
InChI-Formel InChI=1 S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name (3-Methyl-4-nitrophenoxy)-sulfanyliden-bis(trideuteriomethoxy)-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 283.27
Formelmasse 283.055 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 95% Chemical Purity