Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenofibrinsäure
Artikelnummer. 17231202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17231202 5 g 5 Gramm
17221202 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231202 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466170050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42017-89-0 | C17H15ClO4, C17H15ClO4 | 318.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42017-89-0
Summenformel C17H15ClO4
Specifications
Chemischer Name oder Material Fenofibrinsäure
Menge 5 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Praktisch unlöslich in Chloroform, löslich in Aceton und Methanol
Schmelzpunkt 187,0 °C
Formelmasse 318,75
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Fenofibric acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid