Learn More
Fenoldopam-Mesylat, TRC
Artikelnummer. 30406292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406292 50 mg
30406959 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406292 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF24880050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67227-57-0
Summenformel C16 H16 Cl N O3 . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 401.86
Synonym 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (1:1), 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (salt) (9CI), Corlopam, Fenoldopam mesylate, Fenoldopam methanesulfonate, Fenoldopam monomethanesulfonate, SKF 82526J
IUPAC-Name 6-Chloro-1-(4-Hydroxyphenyl)-2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-Benzaspermin-7,8-Diol; Methanesulfonsäure
SMILES CS(=O)(=O)O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenoldopam Mesylate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
Formelmasse 401.07