Learn More
Fenoprofen Calcium Salt Dihydrate, TRC
Artikelnummer. 30012298
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012298 5 g 5 Gramm
30005805 25 g 25 Gramm
30007032 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF2488255G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71720-56-4
Summenformel 2 C15 H13 O3 . Ca . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 558.63
Synonym Fenoprofen Calcium Dihydrate, Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, hydrate (2:1:2), Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, dihydrate (9CI), Fenoprofen calcium salt dihydrate
IUPAC-Name calcium;2-(3-phenoxyphenyl)propanoate;dihydrate
SMILES O.O.[Ca+2].CC(C(=O)[O-])c1cccc(Oc2ccccc2)c1.CC(C(=O)[O-])c3cccc(Oc4ccccc4)c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenoprofen calcium dihydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2C15H14O3.Ca.2H2O/c2*1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2*2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Formelmasse 558.1567