missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenpropathrin, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 16664554 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16664554 100 mg 100 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 16664554

Marke: Honeywell Fluka R1776100MG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.

  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenpropathrin
CAS 39515-41-8
CAS Max. % ≤ 100%
Flammpunkt 205°C
Strukturformel C22H23NO3
Beilstein 2673776
Farbe Gelb-braun
Schmelzpunkt 45°C to 50°C
Synonym cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 349.42 g/mol
Menge 100 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.