missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenpropidin, TRC

Artikelnummer. 30393098
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30393098 100 mg
30398295 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30393098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF249470100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67306-00-7
Summenformel C19 H31 N
Molekulargewicht (g/mol) 273.46
Synonym 1-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]piperidine, F 3240, Fenpropidin, Fenpropidine, Mildin, Patrol, Piperidine, 1-[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-
IUPAC-Name 1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]piperidine
SMILES CC(CN1CCCCC1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenpropidin
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H31N/c1-16(15-20-12-6-5-7-13-20)14-17-8-10-18(11-9-17)19(2,3)4/h8-11,16H,5-7,12-15H2,1-4H3
Formelmasse 273.2457
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.