Learn More
Fenpropidin, TRC
Artikelnummer. 30398295
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30398295 50 mg
30393098 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF24947050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67306-00-7
Summenformel C19 H31 N
Molekulargewicht (g/mol) 273.46
Synonym 1-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]piperidine, F 3240, Fenpropidin, Fenpropidine, Mildin, Patrol, Piperidine, 1-[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-
IUPAC-Name 1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]piperidine
SMILES CC(CN1CCCCC1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenpropidin
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H31N/c1-16(15-20-12-6-5-7-13-20)14-17-8-10-18(11-9-17)19(2,3)4/h8-11,16H,5-7,12-15H2,1-4H3
Formelmasse 273.2457
Reinheit (%) >95%