Learn More
Fenretinide, TRC
Artikelnummer. 30404338
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404338 25 mg
30391789 50 mg
30397451 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF25000025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65646-68-6
Summenformel C26 H33 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 391.55
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-N-(4-hydroxyphenyl)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamide
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)Nc1ccc(O)cc1)/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenretinide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
Formelmasse 391.2511