Learn More
Fenspiridhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138674 2.5 g 2.50 Gramm
17944465 50 mg 50 Milligramm
17984655 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138674 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF2650002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5053-08-7
Summenformel C15 H20 N2 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 296.79
Synonym 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Decaspir, Decaspiride, Erespal, Fenspiride hydrochloride, Fluiden, JP 428, NAT 333, NDR 5998A, Pneumorel, Tegencia, Viarespan
IUPAC-Name 8-(2-phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one; Hydrochlorid
SMILES Cl.O=C1NCC2(CCN(CCc3ccccc3)CC2)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenspiride Hydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H20N2O2.ClH/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13;/h1-5H,6-12H2,(H,16,18);1H
Formelmasse 296.1292