Learn More
Fensulfothion 1000 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325299 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325299 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13570000TO1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fensulfothion
CAS 115-90-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fensulfothion
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C11 H17 O4 P S2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfinyl)-, O-ester with O,O-di-Et phosphorothioate (6CI), Agricur, B 25141, BAY 25141, Chemagro 25141, DMSP, Daconit, Dasanit, ENT 24,945, Fensulfothion, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfinylphenyl) monothiophosphate, O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, S 767, Terracur P, VUAgt 108, VUAgt 96
InChI-Formel InChI=1S/C11H17O4PS2/c1-4-13-16(17,14-5-2)15-10-6-8-11(9-7-10)18(3)12/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)C
IUPAC-Name Diethoxy-(4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Solvent or Matrix Toluol
Molekulargewicht (g/mol) 308.35
Menge 1 mL
Formelmasse 308,0306 g/mol