Learn More
Fensulfothion Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30041382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041382 50 mg 50 Milligramm
30010661 500 mg 500 Milligramm
30012168 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041382 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF26552050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14255-72-2
Summenformel C11 H17 O5 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 324.35
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (7CI,8CI), Phosphorothioic acid, diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (6CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Dasanit sulfone, Dasanit sulphone, Fensulfothion sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphorothioate
IUPAC-Name Diethoxy-(4-Methylsulfonylphenoxy)-Sulfanyliden-λ^{5}-Phospan
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fensulfothion-sulfone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 324.0255
Reinheit (%) >95%