Learn More
Fenthion Sulfon, TRC
Artikelnummer. 18011630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18011630 250 mg 250 Milligramm
18061520 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18011630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF278015250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3761-42-0
Summenformel C10 H15 O5 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 310.33
Synonym Fenthion Sulfone, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfonyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fenthion sulfone
IUPAC-Name Dimethoxy-(3-Methyl-4-Methylsulfonylphenoxid)-Sulfanyliden-λ^{5}-Phosphin
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenthion-sulfone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
Formelmasse 310.0099
Reinheit (%) >95%