Learn More
Fenthion-Sulfoxid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316617 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316617 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13586500AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenthion-sulfoxide
CAS 3761-41-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fenthion-sulfoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H15 O4 P S2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC-Name Dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 294.33
Menge 1 mL
Formelmasse 294,0149 g/mol