Learn More
Fenthion-Sulfoxid 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fenthion-sulfoxide |
| CAS | 3761-41-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fenthion-sulfoxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H15 O4 P S2 |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C |
| IUPAC-Name | Dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan |
| Mehr anzeigen |