Learn More
Fenthion Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30134267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134267 1 g 1 Gramm
18083410 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF2780101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3761-41-9
Summenformel C10 H15 O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 294.33
Synonym Fenthion Sulfoxide, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfinyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fensulfoxide, Fenthion sulfoxide, Mesulfenfos, Mesulfenphos
IUPAC-Name Dimethoxy-(3-Methyl-4-Methylsulfinylphenoxy)-Sulfanylidene-λ^{5}-Phosphin
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenthion-sulfoxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Formelmasse 294.0149