Learn More
Fenticonazol Nitrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17595545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17595545 1 g 1 Gramm
17505555 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17595545 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468790010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 73151-29-8
Summenformel C24H21Cl2N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 518.41
MDL-Nummer 00941391
InChI-Schlüssel FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-{[4-(phenylsulfanyl)phenyl]methoxy}ethyl]-1H-Imidazol; Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenticonazole nitrate
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Merck Index 13-4033
Menge 1 g