Learn More
Brand™ Entnahmesystem für Dispensette III Grundausstattung (ohne Dispensette)
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Zur genauen Mengendosierung direkt aus Fässern und Nachfüllpackungen.
- Das ferngesteuerte System ermöglicht die Lagerung des Fasses in einer Entfernung von bis zu 10 m (30 ft.) von der Dispensette™.
- Maximale Förderhöhe ca. 1.2 m.
- Zur Verwendung mit Dispensette™III/Organic
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ferngesteuertes Dosiersystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™III/organisch |
| Enthält | Einsteckadapter (PTFE, nur für Dispensette ≤10 ml), Gewindeadapter (PP, GL45/32 ), fleckenfreier Griff (PP), Sicherungsschraube (ETFE), Wandmontageeinheit (PP), Gewindeadapter (PP, GL32/28), Füllschlauch (FEP, 3 m, Ø außen 7.6 mm), Montageschraube (PTFE), Sicherungsschraube (ETFE), Kupplung (ETFE, mit Kugelventil), Fassadapter (PTFE, für Fässer mit Innengewinde 3/4 in., mit Kugelventil, inkl. Verschlusskappe) Membranfilter (3 μm, nicht steril). Füllschlauch (470 mm, Ø außen 6.9 mm) |
| Menge | Je 1 |