Learn More
Versilon FEP-Hochreinschlauch
Artikelnummer. 30054318 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
1-1/8 in
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
30054318 3/8 in. 7/16 in. 15 Meter
30053362 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30053858 7/16 in. 1/2 in. 15 Meter
30054174 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053729 5/16 in. 3/8 in. 15 Meter
30053874 3/8 in. 1/2 in. 15 Meter
30053323 3/32 in. 5/32 in. 15 Meter
30053601 3/4 in. 7/8 in. 15 Meter
30053507 3/16 in. 1/4 in. 15 Meter
30053376 1/2 in. 9/16 in. 15 Meter
30053514 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
30053332 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30052949 1/8 in. 3/16 in. 15 Meter
30053442 7/8 in. 1 in. 15 Meter
30053966 1/4 in. 5/16 in. 15 Meter
30053827 5/8 in. 3/4 in. 15 Meter
30052948 1/2 in. 5/8 in. 15 Meter
30053849 1/16 in. 1/8 in. 15 Meter
30053188 1 in. 1-1/8 in 15 Meter
30054124 5/32 in. 1/4 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30054318 Lieferant Versilon Lieferanten-Nr. TSFE14043703150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 €
    272.17 € / 15 Meter
    Sparen 63.83 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungsschläuche weisen eine ausgezeichnete physikalische und chemische Beständigkeit auf.
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Hergestellt aus chemisch inertem Thermoplast. Transparent und —flexibel, ideal für chemische Transferanwendungen. Hält Temperaturen bis zu 206 °C (402 °F) °stand. Nicht korrodierend, nicht oxidierend und UV-beständig
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/16 in.
Gesamtlänge (metrisch) 50 ft.
Farbe Durchsichtig
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.