Beschreibung
- Der Draht hat einen Querschnitt von 24 Gauge und eignet sich ideal zur Herstellung eigener Sonden oder Verlängerungskabel.
- Trifft ANSI Und ASTM Standards.
- Wählen Sie zwischen Drähten mit Außen-/Innenisolierung aus Polyvinylchlorid (PVC), fluoriertem Ethylenpropylenharz (FEP/FEP), Glasfaser, Hochtemperatur-Glasfaser oder Keramikfaser.
- Diese Kabel sind auch in Längen von 100 ft. oder 1000 ft. für jede Anwendung erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI |
| Temperatur (metrisch) | -73 bis +900 °C |
| Typ | Thermoelementdraht |
| Isolierung | FEP |
| Temperatur (angloamerikanisch) | -99,4 °F bis +1652 °F |
| Länge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Länge (metrisch) | 30 m |