Learn More
Saint Gobain Life Sciences FEP-Schläuche
Artikelnummer. 12376869
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,60 mm
2,4 mm
3.2 mm
4 mm
6,4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3,20 mm
4 mm
4.8 mm
5,6 mm
8,0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 12376869
Marke: Saint Gobain Life Sciences T330513
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 0.8 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR Part 177.2600, Gehäuse NSF51, Gehäuse ISO10993
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.22 in.
Außendurchmesser (metrisch) 5,6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/32 in.
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Schläuche