Beschreibung
- Zeitersparnis beim Auspacken, Kosteneinsparung beim Versand und stets ausreichend Schlauchmaterial zur Hand.
- Spulen sind in LDPE, FEP, PTFE und PFA erhältlich.
- Spulen sind mit bis zu 1000 Fuß Schlauchlänge erhältlich.
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Transparente, temperaturbeständige, kostengünstige Schläuche.
- Niedriger Reibungskoeffizient.
- Halbflexibel.
- FDA-konform (21 CFR 177.1550); entspricht USP-Klasse VI.
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Non-Phthalate;NSF-61;ADCF;Non-DEHP;3A;FDA;USP;Europäisches Arzneibuch;NSF-51 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | FEP |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 250 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 76.2 m |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | &minus454 °F |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Mehr anzeigen |